Wichtige Dokumente
P8333
Anti-Protein Kinase Cδ antibody produced in rabbit
whole antiserum
Synonym(e):
Anti-PKC δ
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
whole antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Enthält
15 mM sodium azide
Speziesreaktivität
rat
Methode(n)
dot blot: 1:50,000
microarray: suitable
western blot: 1:10,000 using rat brain extract
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
rat ... Prkcd(170538)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
- immunoprecipitation
- immunohistochemistry
- immunoblotting
- ELISA
- chemiluminescence detection systems to detect PKC δ
- dot-blot immunoassay
Western Blotting (1 paper)
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?