P7962
Monoclonal Anti-PSTAIR antibody produced in mouse
clone PSTAIR, ascites fluid
Synonym(e):
Anti-CDC2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
PSTAIR, monoclonal
Mol-Gew.
antigen 33-34 kDa
Enthält
15 mM sodium azide
Speziesreaktivität
mouse, Japanese quail, human, amago salmon, eel, starfish, lily, carp, onion, goldfish, monkey, Xenopus, ciliates
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:4,000 using a COS-7 cell extract
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CDC2(983)
mouse ... Cdc2a(12534)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
- western blot analysis
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoprecipitation
Biochem./physiol. Wirkung
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable