P7425
Tetraethylenglykol-monodecylether
~97% (GC)
Synonym(e):
C10E4, Decyl-tetraethylenglykolether, Decyl-tetraglykol
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
non-ionic
Assay
~97% (GC)
Mol-Gew.
334.49 g/mol
bp
288-290 °C (lit.)
Dichte
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C18H38O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-20-13-15-22-17-18-23-16-14-21-12-10-19/h19H,2-18H2,1H3
InChIKey
ASMWIUUCZFNLHL-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves