Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 μL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 158.00 |
100 μL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 492.00 |
200 μL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 639.00 |
Über diesen Artikel
CHF 158.00
Produktname
Monoklonaler Anti-MAP2 in Maus hergestellte Antikörper, clone HM-2, purified from hybridoma cell culture
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
HM-2, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~280 kDa
species reactivity
rat, chicken, human, mouse, bovine, quail
packaging
antibody small pack of 25 μL
concentration
~2 mg/mL
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, microarray: suitable, western blot: 1-2 μg/mL using rat brain extract
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MAP2(4133)
mouse ... Mtap2(17756)
rat ... Map2(25595)
General description
MAP2 ist bekannt dafür, dass es den Aufbau von Mikrotubuli fördert und Seitenarme auf Mikrotubuli bildet. Es interagiert auch mit Neurofilamenten, Aktin und anderen Elementen des Zytoskeletts.
Immunogen
Application
Beim Immunblotting wird eine Arbeitsantikörperkonzentration von 1–2 μg/mL unter Verwendung eines Rattenhirnextrakts empfohlen.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| clone HM-2, monoclonal | clone AP-20, monoclonal | clone HM-2, monoclonal | clone AP-20, monoclonal |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified from hybridoma cell culture | antibody form ascites fluid | antibody form ascites fluid |
| species reactivity rat, chicken, human, mouse, bovine, quail | species reactivity Xenopus, mouse, quail, human, bovine, rat, aquatic salamander | species reactivity rat, chicken, human, mouse, bovine, quail | species reactivity Xenopus, mouse, quail, human, bovine, rat, aquatic salamander |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| Gene Information human ... MAP2(4133) | Gene Information human ... MAP2(4133) | Gene Information human ... MAP2(4133) | Gene Information human ... MAP2(4133) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Monoklonaler Anti-MAP2 in Maus hergestellte Antikörper
— oder —
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?