Wichtige Dokumente
P4277
(R)-(+)-1-Phenylethanol
Synonym(e):
(+)-Methyl-phenyl-carbinol, (R)-(+)-α-Methylbenzylalkohol
About This Item
Empfohlene Produkte
bp
88-89 °C/10 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
9-11 °C (lit.)
Dichte
1.012 g/mL at 20 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3/t7-/m1/s1
InChIKey
WAPNOHKVXSQRPX-SSDOTTSWSA-N
Anwendung
Ersetzt durch
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
185.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
85 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..