P1883
L-Phenylalaninamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98%
Form
powder
Farbe
white to off-white
mp (Schmelzpunkt)
92.8 °C
Anwendung(en)
detection
SMILES String
N[C@@H](Cc1ccccc1)C(N)=O
InChI
1S/C9H12N2O/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H2,11,12)/t8-/m0/s1
InChIKey
OBSIQMZKFXFYLV-QMMMGPOBSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable