Merck
P1656
Sigma-Aldrich
Brenztraubensäure
≥90% (enzymatic), liquid
Synonym(e):
α-Ketopropionsäure, 2-Oxopropionsäure
About This Item
Lineare Formel:
CH3COCOOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
88.06
Beilstein:
506211
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
Assay
≥90% (enzymatic)
Form
liquid
Farbe
yellow
Brechungsindex
n20/D 1.428 (lit.)
bp
165 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
11-12 °C (lit.)
Dichte
1.267 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C3H4O3/c1-2(4)3(5)6/h1H3,(H,5,6)
InChIKey
LCTONWCANYUPML-UHFFFAOYSA-N
Physikalische Form
liquid at room temperature
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)