Merck
N7007
Sigma-Aldrich
Nitrazingelb
Synonym(e):
2,4-Dinitro-benzolazo-2-(1-hydroxy-naphthalin-3,6-disulfonsäure) Dinatriumsalz, 2-(2,4-Dinitrophenylazo)-naphthol-3,6-disulfonsäure Dinatriumsalz, Nitrazol-Gelb
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H8N4Na2O11S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
542.36
Farbindexnummer:
14890
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
Zusammensetzung
Dye content, ~85%
pH-Wert
6.0-7.2, yellow to blue
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Na+].[Na+].Oc1c(\N=N\c2ccc(cc2[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)c(cc3cc(ccc13)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H10N4O11S2.2Na/c21-16-11-3-2-10(32(26,27)28)5-8(11)6-14(33(29,30)31)15(16)18-17-12-4-1-9(19(22)23)7-13(12)20(24)25;;/h1-7,21H,(H,26,27,28)(H,29,30,31);;/q;2*+1/p-2/b18-17+;;
InChIKey
XBLIFEQTVVSTIM-QIKYXUGXSA-L
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)