Fortfahren mit
D8764
Desoxyribonuklease II aus Rindermilz
Type V, essentially salt-free, lyophilized powder, ≥1,000 units/mg protein
Synonym(e):
DNase II, Desoxyribonukleat-3′-Oligonukleotidhydrolase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
30000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 141.00
150000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 445.00
300000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 864.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-801-8
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
≥1,000 units/mg protein
Biological source:
bovine spleen
Concentration:
≥50% protein
CHF 141.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine spleen
Quality Segment
type
Type V
form
essentially salt-free, lyophilized powder
specific activity
≥1,000 units/mg protein
mol wt
38 kDa
concentration
≥50% protein
technique(s)
DNA extraction: suitable, tissue culture: suitable
input
general use sample(s)
suitability
suitable for molecular biology
application(s)
cell analysis
foreign activity
RNase ≤0.1%
storage temp.
−20°C
Application
Desoxyribonuklease aus der Rindermilz wird wie folgt verwendet:
  • als Komponente des Verdaumediums zur Isolierung von Immunzellen aus Darmproben
  • zum Verdau retinaler Explantate für die Zubereitung von Einzelzellsuspensionen
  • zur Isolierung von Stromazellen aus menschlichem Darmgewebe
  • im Dissoziationsmedium während der Zubereitung von embryonalen Kardiomyozyten aus dem Rattenherzen
Biochem/physiol Actions
Desoxyribonuklease II, auch saure DNAse genannt, hydrolysiert Desoxyribonukleotidbindungen in nativer und denaturierter DNA unter Bildung von Produkten mit 3′-Phosphaten. In vitro liegt ihr optimaler pH-Bereich bei 4,5–5,0. Sie wirkt bei einem pH-Wert von 5,6–5,9 auch auf p-Nitrophenylphosphodiester. Die Molekülmasse beträgt etwa 38.000 Da.
Other Notes
Eine Kunitz-Einheit erzeugt ein ΔA260 von 0,001 je Min. und ml bei einem pH-Wert von 4,6 und einer Temperatur von 25 °C; [Mg2+] = 0,83 mM
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D4138D4513D2821
description
Type V, essentially salt-free, lyophilized powder, ≥1,000 units/mg protein
description
Type IV, lyophilized powder, 2,000-6,000 Kunitz units/mg protein (biuret)
description
Type II-S, lyophilized powder, Protein ≥80 %, ≥2,000 units/mg protein
description
recombinant, expressed in Pichia pastoris, lyophilized powder, RNAse and protease, free
technique(s)
tissue culture: suitable, DNA extraction: suitable
technique(s)
-
technique(s)
DNA purification: suitable
technique(s)
DNA extraction: suitable
specific activity
≥1,000 units/mg protein
specific activity
2,000-6,000 Kunitz units/mg protein (biuret)
specific activity
≥2,000 units/mg protein
specific activity
≥4,000 units/mg protein
biological source
bovine spleen
biological source
-
biological source
bovine pancreas
biological source
bovine
suitability
suitable for molecular biology
suitability
-
suitability
suitable for molecular biology
suitability
suitable for molecular biology
concentration
≥50% protein
concentration
-
concentration
-
concentration
-
form
essentially salt-free, lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. What is the best buffer to dissolve the lyophilized powder in? What is the best final concentration to be prepared?
    1 answer
    1. According to the Enzymatic Assay Test Procedure, a solution should be prepared immediately before use, containing 500–1000 Kunitz units/ml in cold deionized water. More information can be found in the document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/769/284/d8764enz.pdf