N5377
Nonadecansäure-methylester
≥98% (GC)
Synonym(e):
Methylnonadecanoat
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (GC)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
37-40 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
Lipid-Typ
saturated FAs
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C20H40O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22-2/h3-19H2,1-2H3
InChIKey
BDXAHSJUDUZLDU-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Protocol for GC Analysis of Bacterial Acid Methyl Esters (BAMEs) on Equity®-1