N4763
Nigrosin, wasserlöslich
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Synonym(e):
Säureschwarz 2
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
BioReagent
Form
powder
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Löslichkeit
H2O: 10 mg/mL
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?