Merck
71768
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenylphosphat Dinatriumsalz Hexahydrat
4-Nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate
chromogenic, ≥99.0% (enzymatic), powder or crystals
Synonym(e):
p-Nitrophenylphosphat Dinatriumsalz, Dinatrium-4-nitrophenylphosphat, Phosphatase-Substrat, Phosphorsäure-mono-(4-nitrophenylester) Hexahydrat, pNPP Dinatrium Hexahydrat
Größe auswählen
5 G
CHF 113.00
25 G
CHF 405.00
CHF 113.00
Voraussichtliches Versanddatum29. März 2025
Hersteller von Diagnostika sollten Produkte einer anderen Qualität verwenden: SRE0026
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 113.00
25 G
CHF 405.00
About This Item
Lineare Formel:
O2NC6H4OP(O)(ONa)2 · 6H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
371.14
Beilstein:
5324661
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.83
CHF 113.00
Voraussichtliches Versanddatum29. März 2025
Hersteller von Diagnostika sollten Produkte einer anderen Qualität verwenden: SRE0026
Produktbezeichnung
4-Nitrophenylphosphat Dinatriumsalz Hexahydrat, suitable for enzyme immunoassay, ≥99.0% (enzymatic)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (enzymatic)
Form
powder or crystals
Methode(n)
enzyme immunoassay: suitable
Verunreinigungen
≤0.1% free nitrophenol
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)c1ccc(OP([O-])([O-])=O)cc1
InChI
1S/C6H6NO6P.2Na.6H2O/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;;;;;;;;/h1-4H,(H2,10,11,12);;;6*1H2/q;2*+1;;;;;;/p-2
InChIKey
KAKKHKRHCKCAGH-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Chromogenes Substrat für die Bestimmung von sauren und alkalischen Phosphatasen. Die Reaktion erzeugt ein lösliches gelbes Endprodukt. Die Reaktion kann mit 3 N NaOH gestoppt und bei 405 nm abgelesen werden.
Anwendung
4-Nitrophenylphosphat-Dinatriumsalz-Hexahydrat wird wie folgt verwendet:
  • als Substrat zur Messung der kinetischen Parameter der Phosphatase-Aktivität des auf Chromosom 10 gelöschten Phosphatase- und Tensionhomologs (PTEN)[1]
  • als Substrat zur Untersuchung der sauren Phosphatase-Aktivität[2]
  • als Substrat zur Untersuchung gebundener Antikörper mit Anti-Kaninchen/humanem alkalischem Phosphatasekonjugat[3][4]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
The phytase from antarctic bacterial isolate, Pseudomonas sp. JPK1 as a potential tool for animal agriculture to reduce manure phosphorus excretion
Park I and Cho J
African Journal of Agricultural Research, 6(6), 1398-1406 (2011)
Targeting PTEN using small molecule inhibitors
Mak LH and Woscholski R
Methods, 77, 63-68 (2015)
Serological diagnosis of echinococcosis: the diagnostic potential of native antigens
Schweiger A, et al.
Infection, 40(2), 139-152 (2012)
Antibodies against 4-hydroxy-2-nonenal modified epitopes recognized chromatin and its oxidized forms: role of chromatin, oxidized forms of chromatin and 4-hydroxy-2-nonenal modified epitopes in the etiopathogenesis of SLE
Al-Shobaili HA, et al.
Disease Markers, 33(1), 19-34 (2012)
Masaya Yokota et al.
Arthritis research & therapy, 16(2), R72-R72 (2014-03-19)
In addition to the pivotal roles of mast cells in allergic diseases, recent data suggest that mast cells play crucial roles in a variety of autoimmune responses. However, their roles in the pathogenesis of autoimmune skeletal muscle diseases have not
Questions
Reviews
Active Filters
  1. Oklahoma
    • Review 1
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    Works
    Compound worked perfectly in the enzyme assay in laboratory experiment.