Merck
N1655
Sigma-Aldrich
N-Z-Amin® YT
Synonym(e):
Pepton aus Casein
About This Item
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.61
Biologische Quelle
bovine milk (casein)
Form
solid
Stickstoffbestimmung
~6.3% amino, ~13.2% total
Rechtliche Hinweise
N-Z-Amine is a registered trademark of Kerry Group
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1