N1513
Noroxymorphone
Alle Fotos(1)
About This Item
EG-Nummer:
Empfohlene Produkte
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)