Wichtige Dokumente
MSST0014
SILu™Lite AMBP Alpha-1 Microglycoprotein human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, MS protein standard
Synonym(e):
Alpha-1-microglobulin, Complex-forming glycoprotein heterogeneous in charge
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Markierung
His tagged
Assay
≥98% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized powder
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Eignung
suitable for mass spectrometry (internal calibrator)
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... AMBP(259)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Sequenz
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)