Wichtige Dokumente
MAK155
Fluorometric Sphingomyelinase Assay Kit
sufficient for 200 fluorometric tests (red fluorescence)
Synonym(e):
Neutral Sphingomyelinase Assay Kit
About This Item
Empfohlene Produkte
Verwendung
sufficient for 200 fluorometric tests (red fluorescence)
Nachweisverfahren
fluorometric
Relevante Krankheit(en)
cancer; rheumatological diseases
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... SMPD2(6610) , SMPD3(55512) , SMPD4(55627)
mouse ... SMPD2(20598) , SMPD3(58994) , SMPD4(77626)
rat ... SMPD2(83537) , SMPD3(94338) , SMPD4(303790)
Allgemeine Beschreibung
Eignung
Prinzip
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)