Merck
MAK022
Sigma-Aldrich
Kolorimetrischer Calcium-Assay
sufficient for 250 colorimetric tests
About This Item
UNSPSC-Code:
12161503
NACRES:
NA.84
Verwendung
sufficient for 250 colorimetric tests
Anwendung(en)
cosmetics
food and beverages
Nachweisverfahren
colorimetric
Relevante Krankheit(en)
neurological disorders; hematological disorder
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Calcium ist das im menschlichen Körper am reichlichsten vorkommende Mineral und ein unverzichtbares intrazelluläres Element, das für die Regulierung zahlreicher physiologischer und pathologischer Prozesse verantwortlich ist.[1] Calcium ist entweder in freier Ionenform oder in gebundenen Komplexen vorhanden, zum Beispiel in den Calciumphosphat- und Calciumcarbonat-Komplexen, aus denen das Knochengewebe besteht. Zahlreiche physiologische Prozesse, darunter Muskelkontraktion, Zelladhäsion, Freisetzung von Hormonen oder Neurotransmittern, Glycogenstoffwechsel, Zellproliferation und -differenzierung, Blutgerinnung, Übertragung von Nerven- oder synaptischen Impulsen sowie die strukturelle Unterstützung des Skeletts werden über Calcium-Signale reguliert.[2] Schäden an der Integrität von zellspezifischen Calcium-Signalsystemen können mit bestimmten menschlichen Krankheiten in Verbindung stehen.
Anwendung
Das kolorimetrische Calcium-Assaykit dient zur Messung der Calciumkonzentration in Hippocampusproben und der Maus-MC3T3-E1-Osteoblasten-Zelllinie, die in osteogenem Induktionsmedium kultiviert wurden.[3][4]
Leistungsmerkmale und Vorteile
Kompatibel mit Handhabungssystemen mit hohem Durchsatz.
Eignung
Zur Verwendung mit Zell- und Gewebekulturüberständen, Urin, Plasma, Serum, Fäkalien, Medien und anderen biologischen Flüssigkeiten geeignet.
Prinzip
Bei diesem Assay wird die Konzentration von Calciumionen anhand der chromogenen Komplexe ermittelt, die sich zwischen Calciumionen und o-Cresolphthalein bilden, welches bei 575 nm gemessen wird und proportional zur Konzentration der vorhandenen Calciumionen ist. Die lineare Detektionsbandbreite dieses Kits liegt bei 0,4–2,0 μg.
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Triptolide inhibits proliferation, differentiation and induces apoptosis of osteoblastic MC3T3-E1 cells
Wei J, et al.
Molecular Medicine Reports, 7391-7397 (2017)
Creatine?facilitated protection of stress caused by disrupted circadian rhythm
George B, et al.
Biological Rhythm Research, 49(1), 61- 75 (2018)
Calcium intake, calcium homeostasis and health.
Fan P, et al.
Food science and human wellness, 5(1), 8-16 (2016)
Kang Liu et al.
International journal of molecular medicine, 45(6), 1793-1802 (2020-04-03)
Calbindin‑D28K (Calb1) may protect human lens epithelial cells (HLECs) from apoptosis, which is a process resulting in individual cell death. The protective effects of Calb1 may be attributed to buffering high concentrations of Ca2+. The present study investigated the mechanisms
Wei Ji et al.
Molecular medicine reports, 16(5), 7391-7397 (2017-09-26)
Ankylosing spondylitis (AS) is characterized by the formation of bony spurs. Treatment of the resulting ankylosis, excessive bone formation and associated functional impairment, remain the primary therapeutic aims in research regarding this condition. Triptolide is the primary active component of
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. Could you provide the Kd (binding affinity) for calcium and clarify if the kit measures all calcium or just free/unbound calcium?
    1 answer
    1. The kit uses the chromogenic complex (λ = 575 nm) formed between calcium ions and 0-cresolphthalein, specifically measuring free calcium and not the bound calcium. However, there is no available information regarding the Kd (binding affinity).
      Helpful?
  4. For the analysis of the standard curve, is it supposed to result in a linear curve or plotted as a polynomial? 
    1 answer
    1. The standard curve for product MAK022 should be fitted using linear regression. The x-axis will be the 0 (assay blank), 0.4, 0.8, 1.2, 1.6, and 2.0 μg/well standards with the OD 575 nm on the y-axis for each of the respective standards after the standard blank subtraction.
      Helpful?
  5. Hello, just wanted to confirm if this assay detects the free Ca2+ only and not the bound Calcium, correct?
    1 answer
    1. Yes, this kit measures only free calcium and not bound calcium. The kit utilizes the chromogenic complex formed between calcium ions and 0-cresolphthalein.