Merck
M6387
Sigma-Aldrich
Methylrot -hydrochlorid
Synonym(e):
4-Dimethylaminoazobenzol-2′-carbonsäure -hydrochlorid, Säurerot 2
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2NC6H4N=NC6H4CO2H·HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
305.76
Farbindexnummer:
13020
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
visual transition interval
4.2-6.2, pink to yellow
mp (Schmelzpunkt)
175 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Cl.CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccccc2C(O)=O
InChI
1S/C15H15N3O2.ClH/c1-18(2)12-9-7-11(8-10-12)16-17-14-6-4-3-5-13(14)15(19)20;/h3-10H,1-2H3,(H,19,20);1H/b17-16+;
InChIKey
ICTWKXAVJAHRMK-CMBBICFISA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable