Wichtige Dokumente
M5789
MOPS Natriumsalz
BioXtra, ≥99.5% anhydrous basis (titration)
Synonym(e):
3-(N-Morpholino)propansulfonsäure Natriumsalz, 4-Morpholin-propansulfonsäure Natriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
BioXtra
Assay
≥99.5% anhydrous basis (titration)
Form
powder
Verunreinigungen
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
pH-Wert
10.0-12.0 (1 M in H2O)
Nützlicher pH-Bereich
6.5-7.9
pKa (25 °C)
7.2
Löslichkeit
H2O: 1 M, clear, colorless
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Kationenspuren
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Absorption
≤0.1 at 260 in H2O at 1 M
≤0.1 at 280 in H2O at 1 M
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H15NO4S.Na/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8;/h1-7H2,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
InChIKey
MWEMXEWFLIDTSJ-UHFFFAOYSA-M
Sonstige Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?