Fortfahren mit
A5502
Adonitol
≥99%
Synonym(e):
Ribitol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 92.60
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 315.00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1'080.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H12O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.15
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-685-7
Beilstein/REAXYS Number:
1720524
MDL number:
CHF 92.60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
color
white
mp
104  °C ((219 °F ))
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
SMILES string
OC[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C5H12O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3-10H,1-2H2/t3-,4+,5-
InChI key
HEBKCHPVOIAQTA-ZXFHETKHSA-N
Application
Adonitol (Ribitol), ein Pentosealkohol, wird in Teicholsäuren umgewandelt, die in den Zellwänden grampositiver Bakterien verwendet werden. Adonitol wird als Kryokonservierungsmittel häufig mit anderen zelldurchdringenden Molekülen wie Formamid, Propandiol und DMSO verglichen.
Other Notes
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Monosacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A912602240SML1795
description
≥99%
description
≥99%
description
BioXtra, ≥99.0% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
0.5 M HCl: 10 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 1 g/10 mL, clear to slightly hazy, colorless to very faintly yellow
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
color
white
color
-
color
colorless
color
white to beige
mp
104  °C ((219 °F ))
mp
-
mp
101-105 °C
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Adonitol
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf