Merck
M4008
Sigma-Aldrich
Morin Hydrat
powder
Synonym(e):
2′,3,4′,5,7-Pentahydroxyflavon
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H10O7 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
302.24 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
Form
powder
Farbe
yellow
Löslichkeit
methanol: 50 mg/mL
SMILES String
O.Oc1ccc(c(O)c1)C2=C(O)C(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
InChI
1S/C15H10O7.H2O/c16-6-1-2-8(9(18)3-6)15-14(21)13(20)12-10(19)4-7(17)5-11(12)22-15;/h1-5,16-19,21H;1H2
InChIKey
MYUBTSPIIFYCIU-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Morinhydrat wird für Folgendes verwendet:
  • Untersuchung der Antitumor-Wirkung mithilfe von Zellviabiliäts- und Apoptose-Assays in humanen Krebszelllinien
  • Fluoreszenzfärbung zum Nachweis von Aluminum in Motoneuronen und im lumbalen Rückenmark
  • Untersuchung des protektiven Effekts bezüglich eines neuronalen Hörverlusts und auf die Proliferation und Differenzierung der neuronalen Stammzellen (Neural Stem Cells, NSCs)
Biochem./physiol. Wirkung
Morinhydrat ist ein Flavonoid mit Anti-Krebs-Eigenschaften. Es wurde festgestellt, dass es Zellen vor einer Schädigung durch Sauerstoffradikale schützt. Morin fängt Sauerstoffradikale nicht nur ein, sondern hemmt moderat die Xanthin-Oxidase, ein Enzym, das freie Radikale erzeugt. Bei Konzentrationen von 75–100 Mikromolar hemmt Morin die Oxidation von Lipoproteinen geringer Dichte (LDL) durch freie Radikale oder Cu2+. Morin hemmt nachweislich die Aktivität von Phosphatidylinositolphosphat-Kinase in vitro und in vivo in Rattenhirnen.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
T W Wu et al.
Life sciences, 57(3), PL51-PL56 (1995-01-01)
Oxidative modification of low density lipoprotein (LDL) has been suggested to be a risk factor for the development of atherosclerosis. Agents which can protect LDL from oxidation may be useful in preventing atherogenesis. Here, we found that morin hydrate, at
L H Zeng et al.
Biochemistry and cell biology = Biochimie et biologie cellulaire, 75(6), 717-720 (1997-01-01)
Oxygen-derived free radicals are known to injure the endothelium of aorta in diverse disorders. In this study we compared the cytoprotective effects of three flavonoids against oxyradical damage to porcine aortic endothelial cells in vitro. Cultured porcine aortic endothelial cells
L H Zeng et al.
Life sciences, 55(18), PL351-PL357 (1994-01-01)
Cultured rat glomerular mesangial cells were damaged when exposed to oxyradicals generated either from xanthine oxidase plus hypoxanthine, or by superoxide radicals formed from menadione. Morin hydrate is an antioxidant extracted from yellow Brazil wood. When morin hydrate was added
Shan Yu et al.
Inflammation, 43(4), 1293-1303 (2020-03-07)
Mastitis is one of the most common diseases that both affects human and animals. Morin is derived from the member of Moraceae family, which has been used in the treatment of many inflammatory diseases. The purpose of this study was
Aluminum hydroxide injections lead to motor deficits and motor neuron degeneration
Shaw CA and Petrik MS
Journal of Inorganic Biochemistry, 103(11), 1555-1562 (2009)
Artikel
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.