Wichtige Dokumente
M2694
Anti-Munc-18-1 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-Munc-18α, Anti-STXBP1, Anti-Syntaxin-binding protein 1, Anti-rb-Sec-1
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 67 kDa
Speziesreaktivität
mouse, rat
Methode(n)
indirect immunofluorescence: 1:250-1:500 using mouse fibroblast NIH3T3 cell line
microarray: suitable
western blot: 1:2,000-1:4,000 using rat brain extract (S1 fraction) and PC12 whole cell extract.
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... STXBP1(6812)
mouse ... Stxbp1(20910)
rat ... Stxbp1(25558)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)