Wichtige Dokumente
M2070
Merbarone
≥98% (HPLC), solid
Synonym(e):
5-(N-Phenylcarbamoyl)-2-thiobarbituric acid, NSC-336628
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Arzneimittelkontrolle
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Löslichkeit
DMSO: >5 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C1NC(=S)NC(=O)C1C(=O)Nc2ccccc2
InChI
1S/C11H9N3O3S/c15-8(12-6-4-2-1-3-5-6)7-9(16)13-11(18)14-10(7)17/h1-5,7H,(H,12,15)(H2,13,14,16,17,18)
InChIKey
JARCFMKMOFFIGZ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Agents reported to activate cellular caspases include chemotherapeutic drugs, TNF receptor agonists, and other enzymes. Inhibitors of apoptosis were the first identified endogenous caspase inhibitors.