Wichtige Dokumente
M1824
MC1568
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
3-[5-(3-(3-Fluorophenyl)-3-oxopropen-1-yl)-1-methyl-1H-pyrrol-2-yl]-N-hydroxy-2-propenamide
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (HPLC)
Form
powder
Farbe
orange
Löslichkeit
DMSO: ≥10 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cn1c(\C=C\C(=O)NO)ccc1\C=C\C(=O)c2cccc(F)c2
InChI
1S/C17H15FN2O3/c1-20-14(5-6-15(20)8-10-17(22)19-23)7-9-16(21)12-3-2-4-13(18)11-12/h2-11,23H,1H3,(H,19,22)/b9-7+,10-8+
InChIKey
QQDIFLSJMFDTCQ-FIFLTTCUSA-N
Verwandte Kategorien
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.