Merck
M043100
Sigma-Aldrich
6-Hexachlor-Fluorescein-Phosphoramidit
Synonym(e):
6-(4,7,2′,4′,5′,7′-Hexachlor-3′,6′-dipivaloylfluoresceinyl-6-carboxamido)-hexyl-1-O-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidit
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C46H52Cl6N3O10P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1050.61
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116105
PubChem Substanz-ID:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
≥97% (31P-NMR)
≥97.0% (reversed phase HPLC)
Farbe
white to off-white, powder
Eignung
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for H-NMR
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C)N(C(C)C)P(OCCCCCCNC(=O)c1cc(Cl)c2C(=O)OC3(c4cc(Cl)c(OC(=O)C(C)(C)C)c(Cl)c4Oc5c(Cl)c(OC(=O)C(C)(C)C)c(Cl)cc35)c2c1Cl)OCCC#N
InChI
1S/C46H52Cl6N3O10P/c1-23(2)55(24(3)4)66(61-19-15-16-53)60-18-14-12-11-13-17-54-40(56)25-20-28(47)31-32(33(25)50)46(65-41(31)57)26-21-29(48)38(63-42(58)44(5,6)7)34(51)36(26)62-37-27(46)22-30(49)39(35(37)52)64-43(59)45(8,9)10/h20-24H,11-15,17-19H2,1-10H3,(H,54,56)
InChIKey
RDZTYXJTMDFAOO-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)