M0383
Malzextrakt
from starch digestion
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
plant (Hordeum vulgare)
Form
powder
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?