Merck
L9545
Sigma-Aldrich
Leukämiehemmender Faktor human
recombinant, expressed in rice, 500 μg/mL
Synonym(e):
LIF, rLIF
Größe auswählen
10 μG
CHF 275.00
CHF 275.00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 μG
CHF 275.00
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.32
CHF 275.00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Rekombinant
expressed in rice
Assay
>95% (SDS-PAGE)
Wirksamkeit
>1 x 108 units/mg ED<sub>50</sub>
Konzentration
500 μg/mL
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
<0.05 EU/μg endotoxin
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... LIF(3976)
Biochem./physiol. Wirkung
Leukämiehemmender Faktor (LIF) ist ein pleiotropes Glycoprotein, das die Proliferation der myeloisch-leukämischen Zelllinie M1 der Maus hemmt und gleichzeitig die Differenzierung in Makrophagen induziert. LIF von Mensch und Maus weisen eine Sequenzhomologie von 78 % auf. Humanes LIF kann Mauszellen aktivieren, LIF von der Maus kann jedoch menschliche Zellen nicht aktivieren.
Leukämiehemmender Faktor (LIF) ist ein pleiotropes Glycoprotein, dessen erste Beschreibung zunächst seine hemmende Wirkung auf die Proliferation der myeloisch-leukämischen Zelllinie M1 der Maus bei gleichzeitiger Induzierung einer Differenzierung in Makrophagen betraf. Später wurden weitere Aktivitäten von LIF identifiziert, das unter einer Vielzahl von Synonymen bekannt ist, darunter DIF, D-Faktor, DIA, DRF, CNDF, HILDA, HSF-III und MLPLI. Menschliches LIF übt seine Aktionen durch einen Rezeptor aus, der aus einer LIF-bindenden α-Kette mit 190 kDa (130 kDa in der Maus) und einer Signal-übertragenden β-Kette mit 130 kDa (gp130) besteht und auch in CNTF, OSM, L-6 und IL-11 vorkommt. Daher gehört er zur gp130-Familie der Superfamilie der Zytokinrezeptoren. LIF-Rezeptoren wurden auf mehreren Zellen identifiziert, etwa auf Monozyten, Leber- und Plazentazellen sowie embryonalen Stammzellen. Natürliches LIF ist stark glycosyliert und zeigt je nach Quelle ein anscheinendes Molekulargewicht von 32 kDa bis 62 kDa; die Abwesenheit einer Glycosylierung scheint jedoch keine Wirkung auf seine biologische Aktivität zu haben. Ein einziges Gen codiert LIF, das als einkettiges Glycoprotein mit 180 Aminosäuren (beim Menschen oder der Maus) und einer konservierten Disulfidbindung sezerniert wird. LIF von Mensch und Maus weisen eine Sequenzhomologie von 78 % auf. Humanes LIF kann Mauszellen aktivieren, LIF von der Maus kann jedoch menschliche Zellen nicht aktivieren.
Physikalische Form
0.2 μm filtered solution at 500 μg/mL in buffered saline with 0.02% TWEEN20
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Bradford A Youngblood et al.
Journal of biotechnology, 172, 67-72 (2014-01-02)
Embryonic and induced pluripotent stem cells have the ability to differentiate into any somatic cell type, and thus have potential to treat a number of diseases that are currently incurable. Application of these cells for clinical or industrial uses would
Takayuki Nakagomi et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 33(6), 1962-1974 (2015-02-20)
Brain vascular pericytes (PCs) are a key component of the blood-brain barrier (BBB)/neurovascular unit, along with neural and endothelial cells. Besides their crucial role in maintaining the BBB, increasing evidence shows that PCs have multipotential stem cell activity. However, their
Xiaoying Wang et al.
PloS one, 9(8), e106110-e106110 (2014-08-29)
Sertoli cells constitute the structural framework in testis and provide an immune-privileged environment for germ cells. Induced pluripotent stem cells (iPS cells) resemble embryonic stem cells (ES cells) and are generated from somatic cells by expression of specific reprogramming transcription
Tsuyoshi Tsukada et al.
PloS one, 10(6), e0129011-e0129011 (2015-06-05)
Recent studies in rodents suggest that maternal immune activation (MIA) by viral infection is associated with schizophrenia and autism in offspring. Although maternal IL-6 is though t to be a possible mediator relating MIA induced these neuropsychiatric disorders, the mechanism
Yufang Ma et al.
Neuro-oncology, 17(4), 516-525 (2014-09-14)
RhoB is a member of the Rho small GTPase family that regulates cytoskeletal dynamics and vesicle trafficking. The RhoB homologs, RhoA and RhoC, have been shown to promote cancer progression and metastasis. In contrast, the functions of RhoB in human
Artikel
Leukemia Inhibitory Factor (LIF) is a stem cell growth factor used for the in vitro culture of pluripotent mouse embryonic stem cells (ES cells).