SRP9001
Leukemia Inhibitory Factor
human, recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonym(e):
Differentiation-stimulating factor, Emfilermin, LIF, Melanoma-derived LPL inhibitor
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Assay
≥95% (SDS-PAGE)
Form
liquid
Wirksamkeit
≤0.5 ng/mL M1 cells proliferation inhibition EC50
Mol-Gew.
20 kDa
Verpackung
pkg of 10 μg
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
≤1 EU/μg protein Endotoxin level
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... LIF(3976)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Read article on hematopoietic cytokines and hematopoiesis