5.30650
Luciferase Substrate, CycLuc1
Synonym(e):
Luciferase Substrate, CycLuc1, 2-(6,7-dihydro-5h-thiazolo[4,5-f]indol-2-yl)-4,5-dihydrothiazole-4-carboxylicacid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥94% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
yellow
Löslichkeit
DMSO: 100 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Luciferase
Verpackung
Warnhinweis
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable