L9010
Lactalbumin enzymatic hydrolysate
powder, BioReagent, suitable for cell culture
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
Porcine
bovine milk
Produktlinie
BioReagent
Form
powder
Stickstoffbestimmung
≥11.0% total
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable