Merck
L6640
Sigma-Aldrich
Lanthan(III)-chlorid Heptahydrat
ACS reagent, 64.5-70.0% LaCl3 basis
About This Item
Lineare Formel:
LaCl3 · 7H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
371.37
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
Qualität
ACS reagent
Konzentration
64.5-70.0% LaCl3
Verunreinigungen
≤0.01% Insoluble matter
mp (Schmelzpunkt)
91 °C (dec.) (lit.)
Kationenspuren
Ca: ≤0.001%
Mg: ≤1 ppm
SMILES String
O.O.O.O.O.O.O.Cl[La](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.La.7H2O/h3*1H;;7*1H2/q;;;+3;;;;;;;/p-3
InChIKey
FDFPDGIMPRFRJP-UHFFFAOYSA-K
Biochem./physiol. Wirkung
Calciumkanal Blocker
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash