L6150
Lysine Oxidase from Trichoderma viride
lyophilized powder, ≥20 units/mg protein
Synonym(e):
L-Lysine:oxygen oxidoreductase (deaminating)
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
fungus (Trichoderma viride)
Qualitätsniveau
Form
lyophilized powder
Spezifische Aktivität
≥20 units/mg protein
Mol-Gew.
112 kDa
Zusammensetzung
Protein, 5-20%
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable