Merck
L3520
Sigma-Aldrich
D-Laktitol Monohydrat
≥99% (HPLC)
Synonym(e):
4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-glucitol
Größe auswählen
1 G
CHF 64.50
5 G
CHF 308.00
CHF 64.50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 64.50
5 G
CHF 308.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H24O11 · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
362.33
Beilstein:
4218679
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
CHF 64.50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥99% (HPLC)
Form
powder
Süße
0.4 × sucrose
Farbe
white
mp (Schmelzpunkt)
95-98 °C (lit.)
Löslichkeit
water: 50 mg/mL, clear, colorless
SMILES String
[H]O[H].OC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C12H24O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h4-21H,1-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12-;/m0./s1
InChIKey
LXMBXZRLTPSWCR-XBLONOLSSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Sugar alcohol sweet tastant detectable by humans.
Sonstige Hinweise
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Sugar alcohols for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)