Merck
L2775
Sigma-Aldrich
Scienceware® Vikem® beschichteter geschlossener Bleiring
fits flask, 125 ‑ 500 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.43
Materialien
lead (Vikem vinyl coated)
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
fits flask 125 ‑ 500 mL
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Bel-Art F18307-0005
Innendurchm.
1.7 in. (43 mm)
Gewicht
227 g
Allgemeine Beschreibung
Verhindert ein Aufschwimmen oder Umfallen der Glasgeräte im Wasserbad.
• Rot beschichtet
• Passt über Kolben
Rechtliche Hinweise
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Vikem is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP