Z420093
Scienceware® Vikem®-beschichteter C-förmiger Bleiring
fits flask, 125 ‑ 500 mL
Empfohlene Produkte
Materialien
lead (Vikem vinyl coated)
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
fits flask 125 ‑ 500 mL
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Bel-Art F18308-0500
Gewicht
230 g
Allgemeine Beschreibung
Zur Verbesserung der Standfestigkeit. Beschichtung ist chemikalienbeständig.
• Für alle Anwendungen
• Biegsam, kann an verschiedene Durchmesser angepasst werden
• Auch geeignet für Saugflaschen
• Grün beschichtet
• Für alle Anwendungen
• Biegsam, kann an verschiedene Durchmesser angepasst werden
• Auch geeignet für Saugflaschen
• Grün beschichtet
Rechtliche Hinweise
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Vikem is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP