Wichtige Dokumente
L137
L-733,060 hydrochloride
solid, ≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(2S,3S)-3-[(3,5-bis(Trifluoromethyl)phenyl)methoxy]-2-phenylpiperidine hydrochloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: >10 mg/mL
H2O: insoluble
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl[H].FC(F)(F)c1cc(CO[C@@H]2CCCN[C@@H]2c3ccccc3)cc(c1)C(F)(F)F
Angaben zum Gen
human ... TACR1(6869)
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)