K0890
Anti-Potassium Channel KV11.3 (erg3) in Kaninchen hergestellte Antikörper
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonym(e):
Anti-KCNH7, Anti-ether-a-go-go-related channel 3
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
lyophilized powder
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable using rat brain sections
western blot: 1:300 using rat brain lysates
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... KCNH7(90134)
mouse ... Kcnh7(170738)
rat ... Kcnh7(170739)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Rekonstituierung