Merck
K0500
Sigma-Aldrich
β-Ketoadipic acid
Synonym(e):
3-Oxohexanedioic acid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H8O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC(=O)CCC(=O)CC(O)=O
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable