PHR3235
Rosmarinsäure
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonym(e):
(R)-O-(3,4-Dihydroxycinnamoyl)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-oxypropionsäure, 3,4-Dihydroxycinnaminsäure (R)-1-Carboxy-2-(3,4-dihydroxyphenyl)ethylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1605952
API-Familie
rosmarinic acid
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 50 mg
mp (Schmelzpunkt)
171-175 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)[C@@H](Cc1ccc(O)c(O)c1)OC(=O)\C=C\c2ccc(O)c(O)c2
InChI
1S/C18H16O8/c19-12-4-1-10(7-14(12)21)3-6-17(23)26-16(18(24)25)9-11-2-5-13(20)15(22)8-11/h1-8,16,19-22H,9H2,(H,24,25)/b6-3+/t16-/m1/s1
InChIKey
DOUMFZQKYFQNTF-WUTVXBCWSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)