I7256
Indol-3-Carbinol
Synonym(e):
3-Indolemethanol
About This Item
Empfohlene Produkte
mp (Schmelzpunkt)
96-99 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OCc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C9H9NO/c11-6-7-5-10-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-5,10-11H,6H2
InChIKey
IVYPNXXAYMYVSP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Chronic inflammation is an underlying factor in the development and progression of many of the chronic diseases of aging, such as arthritis, atherosclerosis, diabetes, and cancer.