I6784
Monoclonal Anti-Interleukin-2 antibody produced in mouse
clone 5334, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Synonym(e):
Anti-IL2, Anti-Lymphokine, Anti-TCGF
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
5334, monoclonal
Form
lyophilized powder
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
flow cytometry: 25 μg/mL
immunohistochemistry: 8-25 μg/mL
neutralization: suitable
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... IL2(3558)
Allgemeine Beschreibung
Monoclonal Anti-Interleukin-2 recognizes human Interleukin-2. It does not react with mouse IL-2.
Immunogen
Anwendung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable