I0523
Interleukin-2 aus mouse
IL-2, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Synonym(e):
Human Interleukin-2, rekombinant
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥97% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized powder
Wirksamkeit
≤0.2 ng/mL ED50
Qualität
endotoxin tested
Mol-Gew.
17.2 kDa
Verpackung
pkg of 5X20 μg
pkg of 20 μg
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
≤1.000 EU/μg
Farbe
white
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
mouse ... Il2(16183)
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Interleukins, released from leukocytes, include IL-1β playing crucial roles in inflammation, immune responses, and anti-tumor immunity.