Wichtige Dokumente
I5784
Ibandronate Natrium Monohydrat
≥97% (NMR), solid
Synonym(e):
(1-Hydroxy-3-(methylpentylamino)propylidene)bisphosphonic acid Natrium Monohydrat, Bondronat
Empfohlene Produkte
Assay
≥97% (NMR)
Form
solid
Lagerbedingungen
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
H2O: >10 mg/mL
Ersteller
Roche
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Na+].CCCCCN(C)CCC(O)(P(O)(O)=O)P(O)([O-])=O
InChI
1S/C9H23NO7P2.Na/c1-3-4-5-7-10(2)8-6-9(11,18(12,13)14)19(15,16)17;/h11H,3-8H2,1-2H3,(H2,12,13,14)(H2,15,16,17);/q;+1/p-1
InChIKey
LXLBEOAZMZAZND-UHFFFAOYSA-M
Angaben zum Gen
human ... FDPS(2224)
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research