Merck
I4036
Sigma-Aldrich
IgA aus Humanserum
reagent grade, ≥95% (HPLC), buffered aqueous solution
Synonym(e):
Human IgA
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Konjugat
unconjugated
Qualität
reagent grade
Assay
≥95% (HPLC)
Form
buffered aqueous solution
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
IgA ist eines der am reichlichsten vorkommenden Antikörperisotope, die vom Körper produziert werden. Es wird hauptsächlich von Plasmazellen in der Lamina propria abgesondert. Es gibt zwei Unterarten von IgA, IgA1 und IgA2, die primär in den Atemwegen bzw. im Darm vorkommen.
Anwendung
Aufgereinigtes Human-IgA kann verwendet werden für die Untersuchung seiner physiologischen und biologischen Wirkungen auf Prozesse wie Entzündung, Pathogen-Eliminierung, Regulierung der antikörperabhängigen zellvermittelten Zytotoxizität (ADCC), Modulation der Phagozytose, Degranulation der Eosinophile und Basophile und Modulation der respiratorischen Burstaktivität.
IgA aus Humanserum wird in ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) für den Nachweis von Antikörpern gegen die Spike-Rezeptor-Bindungsdomäne (RBD) von schweres akutes respiratorisches Syndrom Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) in Blutproben eingesetzt.
Biochem./physiol. Wirkung
IgA unterstützt das Einleiten eines Abwehrmechanismus gegen verschiedene Viruspathogene wie Rotavirus, Poliovirus, Influenzavirus und schweres akutes respiratorisches Syndrom Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Es reguliert die überschießende Immunantwort bei Entzündungskrankheiten. IgA besitzt außerdem das Potenzial, die Rekrutierung von Neutrophilen für die Zelltötung auszulösen.
Physikalische Form
Lösung in 0,01 M phosphatgepufferter Kochsalzlösung, pH-Wert 7,4, mit 15 mM Natriumazid als Konservierungsmittel.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Isabella Quinti et al.
Frontiers in cellular and infection microbiology, 11, 655896-655896 (2021-04-24)
A large repertoire of IgA is produced by B lymphocytes with T-independent and T-dependent mechanisms useful in defense against pathogenic microorganisms and to reduce immune activation. IgA is active against several pathogens, including rotavirus, poliovirus, influenza virus, and SARS-CoV-2. It
Development of a Duplex Serological Multiplex Assay for the Simultaneous Detection of Epstein-Barr Virus IgA and IgG Antibodies in Nasopharyngeal Carcinoma Patients.
Schieber, et al.
Cancers, 15 (2023)
Andrea Reboldi et al.
Science (New York, N.Y.), 352(6287), aaf4822-aaf4822 (2016-05-14)
Immunoglobulin A (IgA) induction primarily occurs in intestinal Peyer's patches (PPs). However, the cellular interactions necessary for IgA class switching are poorly defined. Here we show that in mice, activated B cells use the chemokine receptor CCR6 to access the
Hans Verkerke et al.
Journal of clinical microbiology, 59(4) (2021-01-21)
Accurate diagnosis of acute severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) infection is critical for appropriate management of patients with this disease. We examined the possible complementary role of laboratory-developed class-specific clinical serology in assessing SARS-CoV-2 infection in hospitalized patients.
Rafael D Melani et al.
medRxiv : the preprint server for health sciences (2021-07-17)
Methods of antibody detection are used to assess exposure or immunity to a pathogen. Here, we present Ig-MS , a novel serological readout that captures the immunoglobulin (Ig) repertoire at molecular resolution, including entire variable regions in Ig light and