Wichtige Dokumente
I3391
Anti-Human IgG (Fc specific), F(ab′)2 fragment antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Goat anti-human IgG
Biologische Quelle
goat
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Konzentration
2.0 mg/mL protein
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Sonstige Hinweise
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Useful when trying to avoid background staining due to the presence of Fc receptors.
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)