Merck
I2909
Sigma-Aldrich
Indoramin hydrochloride
≥98% (HPLC), solid
Synonym(e):
N-[1-[2-(1H-Indol-3-yl)ethyl]-4-piperidinyl] benzamide hydrochloride
Größe auswählen
10 MG
CHF 131.00
50 MG
CHF 412.00
CHF 131.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
CHF 131.00
50 MG
CHF 412.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H26ClN3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
383.91
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
CHF 131.00
Check Cart for Availability
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
DMSO: ~24 mg/mL
H2O: insoluble
Ersteller
Wyeth
SMILES String
[Cl].O=C(NC1CCN(CC1)CCc2c[nH]c3ccccc23)c4ccccc4
InChI
1S/C22H25N3O.Cl/c26-22(17-6-2-1-3-7-17)24-19-11-14-25(15-12-19)13-10-18-16-23-21-9-5-4-8-20(18)21;/h1-9,16,19,23H,10-15H2,(H,24,26);
InChIKey
NZEVFUHXTSASST-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
α1-adrenoceptor antagonist.
Leistungsmerkmale und Vorteile
This compound was developed by Wyeth. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)