Fortfahren mit
SML0147
Drospirenon
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
6β,7β:15β,16β -Dimethylen-3-oxo-17α-pregn-4-en-21,17-carbolacton, Dihydrospirorenon
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 88.50
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 344.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H30O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
366.49
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
EC Number:
266-679-2
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
CHF 88.50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -180 to -195°, c = 1 in methanol
storage condition
desiccated
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥15
originator
Bayer
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@]12CCC(=O)C=C1[C@@H]3C[C@@H]3[C@@H]4[C@@H]2CC[C@@]5(C)[C@H]4[C@@H]6C[C@@H]6[C@@]57CCC(=O)O7
InChI
1S/C24H30O3/c1-22-6-3-12(25)9-17(22)13-10-14(13)20-16(22)4-7-23(2)21(20)15-11-18(15)24(23)8-5-19(26)27-24/h9,13-16,18,20-21H,3-8,10-11H2,1-2H3/t13-,14+,15-,16+,18+,20-,21+,22-,23+,24+/m1/s1
InChI key
METQSPRSQINEEU-HXCATZOESA-N
Gene Information
Application
Drospirenone was tested for genotoxicity in rat and human hepatocytes.
Drospirenone has been used as a progestogen agent in pond snail and fish.
Biochem/physiol Actions
Drospirenon ist ein Progestin der vierten Generation mit antimineralcorticoider und antiandrogener Aktivität, sowie starker Progestagenaktivität. Zwei aktuelle Studien zeigen, dass Drospirenon das Risiko von venösen Thromboembolien, im Vergleich zu Levonorgestrel, verdoppeln soll, obwohl andere Studien wenig zusätzliches Risiko fanden.
Gestagen der vierten Generation, Kontrazeptivum
Features and Benefits
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Steroids) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Bayer. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1229409Y0001105Y0001718
Drospirenon United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1229409
Drospirenon
Drospirenon European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001105
Drospirenon
description
≥98% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
form
powder
form
-
form
-
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥15
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Drospirenon
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 1A
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)