I0144
Indolicidin
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
Ile-Leu-Pro-Trp-Lys-Trp-Pro-Trp-Trp-Pro-Trp-Arg-Arg-NH2
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥97% (HPLC)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC[C@H](C)[C@H](N)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N[C@@H](Cc2c[nH]c3ccccc23)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](Cc4c[nH]c5ccccc45)C(=O)N6CCC[C@H]6C(=O)N[C@@H](Cc7c[nH]c8ccccc78)C(=O)N[C@@H](Cc9c[nH]c%10ccccc9%10)C(=O)N%11CCC[C@H]%11C(=O)N[C@@H](Cc%12c[nH]c%13ccccc%12%13)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(N)=O
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable