Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 kit | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 847.00 CHF 719.95 |
Über diesen Artikel
CHF 719.95
ListenpreisCHF 847.00Sparen Sie 15%Quality Segment
usage
sufficient for 100 reactions
feature
dNTPs included, hotstart
technique(s)
RT-PCR: suitable, cDNA synthesis: suitable
color
colorless
input
purified RNA
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Einstufige Reaktion: In einem einzigen Gefäß agieren eAMV™ RT und AccuTaq LA nacheinander, um zuerst cDNA herzustellen und dann sofort mittels PCR zu amplifizieren. So ergibt sich eine schnelle und empfindliche RNA-Analyse.
Zweistufige Reaktion: Die Reaktionen werden einzeln optimiert, um höhere Ausbeuten mit hoher Genauigkeit zu erhalten, wenn das Protokoll mehrere Amplifikationen erfordert oder wenn die höchstmögliche Ausbeute wichtiger ist als die bequeme Durchführung.
Application
Features and Benefits
- Längere Transkriptionsabschnitte als andere reverse Transkriptasen; erzeugt cDNA bis zu 14,1 kb.
- Höhere Empfindlichkeit für den Nachweis von Botschaften in geringer Ausgangskonzentration. eAMV™ RT kann auch solche RNA transkribieren, die von anderen reversen Transkriptasen nicht erkannt werden.
- Unübertroffene Transkription über schwierige Sekundärstrukturen hinweg.
- Erhöhte Empfindlichkeit, Spezifität und Ausbeute durch JumpStart AccuTaq LA DNA-Polymerase.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) RT-PCR: suitable, cDNA synthesis: suitable | technique(s) RT-PCR: suitable, cDNA synthesis: suitable | technique(s) RT-qPCR: suitable | technique(s) RT-PCR: suitable, RT-qPCR: suitable |
| usage sufficient for 100 reactions | usage sufficient for 50 reactions, kit sufficient for 50 reactions | usage sufficient for 250 reactions | usage sufficient for 150 reactions, sufficient for 50 reactions |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| input purified RNA | input purified RNA | input purified RNA | input purified RNA |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
signalword
Danger
wgk
WGK 3
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - ED ENV 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?