Fortfahren mit
B0174
AccuTaq LA 10× Puffer
10X Buffer for long and accurate PCR
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41106306
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Molecular Biology
Quality Segment
form
liquid
packaging
vial of 0.5 mL
concentration
10 ×
technique(s)
PCR: suitable
storage temp.
−20°C
General description
AccuTaq LA 10X-Puffer wurde bei gleichzeitiger Anwendung von AccuTaq long and accurate (LA) DNA-Polymerase zur verbesserten Amplifikation komplexer Matrizen optimiert.
Application
AccuTaq LA 10×-Puffer wird wie folgt verwendet:
  • in der PCR-Reaktionsmischung für die Amplifikation des humanen BRCA1-Gens[1]
  • als Komponente der PCR-Mischung für die Amplifikation der genomischen DNA aus Triticum aestivum[2]
  • als Komponente der PCR-Mischung für die reverse Transkription von RNA aus Maul-und-Klauenseuche-Virus (MKSV)[3]
Legal Information
AccuTaq is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D804567996G2526
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
concentration
10 ×
concentration
5 units/μL
concentration
-
concentration
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
solution
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)